Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Chronomètres numériques
Code produit 17673175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Avec horloge et calendrier
Avec horloge, alarme et calendrier
Plage de durée:
10 heures
Chronographe : 1 à 100 s
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Plage de durée Conditionnement
17673175 Avec horloge, alarme et calendrier Chronographe : 1 à 100 s 1 pièce
17663175 Avec horloge et calendrier 10 heures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17673175 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B617005300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.42€
    52.18€ / 1 pièces
    Économisez 2.24€
    4% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
Fournis avec des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol), ces chronomètres électroniques comprennent un calendrier et une horloge.
  • Comprend un certificat de calibration et un numéro de série individuel
  • Testé et calibré en HB’ Laboratoire exclusif triplement accrédité/enregistré ISO/IEC 17025:2017, accrédité A2LA (Cert. n° 2448.01), avec des équipements dont l'étalonnage est traçable à NIST
  • Le modèle B61700-5200 stocke 30 temps de tour et calcule la moyenne des temps de tour, permet 99 temps de tour fractionnés et dispose d’un pacer 10/320SEC
  • Le modèle B61700-5300 enregistre 1 temps de tour et comprend une alarme
  • Nécessite une batterie CR2032 (incluse)
Spécification
Type de produit Chronomètre
Plage de durée Chronographe : 1 à 100 s
Précision 0,01 s
Résolution 0,001
Description Avec horloge, alarme et calendrier
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 63 mm
Hauteur (impériale) 3,1 in
Hauteur (métrique) 80 mm