Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydromètres ASTM à gravité spécifique : conçus pour les liquides lourds
Code produit 17490274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro ASTM:
125H
Plage de densité relative:
1,000 à 1,050
Précision:
± 0,001
Incréments:
0,001
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro ASTM Plage de densité relative Précision Incréments Conditionnement
17490274 125H 1,000 à 1,050 ± 0,001 0,001 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17490274 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B618913400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.95€
    61.59€ / 1 pièces
    Économisez 14.36€
    18% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la gravité spécifique de liquides lourds et légers dans différentes plages allant de 0,650 à 2,000
  • Conformes aux exigences de précision des hydromètres ASTM
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :60°F/60°F
Applications :
couramment utilisés dans des industries telles que l’agroalimentaire, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport, la réfrigération et plus encore.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.Conformes aux normes E100 de l’American Society of Testing Materials (ASTM).
Stockage :
les hydromètres ASTM doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr.Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Numéro ASTM 125H
Précision ± 0,001
Incréments 0,001
Certifications/Conformité Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Conforme aux normes E100 de l’American Society of Testing Materials (ASTM).
Longueur (métrique) 260 mm
Contenu et stockage Les densimètres ASTM doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr. Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
À utiliser avec (application) Pour les liquides lourds
Plage de densité relative 1,000 à 1,050