Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) Durac™ : pour les liquides plus lourds que l’eau
Code produit 17430254 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Plage de densité relative:
1,000 à 1,220
1,000 à 1,250
1,000 à 1,600
1,000 à 2,000
1,200 à 1,420
Précision:
± 0,002
± 0,005
± 0,01
Incréments:
0,002
0,005
0,01
Longueur (métrique):
165 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Précision Incréments Longueur (métrique) unitSize
17430254 1,000 à 1,220 ± 0,002 0,002 300 mm 1 pièce
17420254 1,000 à 1,250 ± 0,005 0,005 165 mm 1 pièce
17440254 1,200 à 1,420 ± 0,002 0,002 300 mm 1 pièce
17450254 1,000 à 2,000 ± 0,01 0,01 300 mm 1 pièce
15809136 1,000 à 1,600 ± 0,005 0,005 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17430254 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B618017200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la densité relative (g/cm3) de liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :60°F (15°C)
Applications :
couramment utilisés dans les industries telles que l’alimentation et les boissons, la chimie, la pharmacologie, le transport, les produits réfrigérés, etc.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA (Cert. 2448.01) ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Stockage :
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr. Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Précision ± 0,002
Incréments 0,002
Certifications/Conformité Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA (Cert 2448.01) ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Longueur (métrique) 300 mm
Contenu et stockage Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
À utiliser avec (application) Pour les liquides plus lourds que l’eau
Plage de densité relative 1,000 à 1,220