Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres-Hygromètres Durac™
Code produit 17500695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Incréments:
1°C, 2 % d’HR
Matériau:
Acier inoxydable
Plage de températures (métrique):
0°C à 120°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Incréments Matériau Plage de températures (métrique) Conditionnement
17500695 1°C, 2 % d’HR Acier inoxydable 0°C à 120°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17500695 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B615050000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.26€
    114.97€ / 1 pièces
    Économisez 9.29€
    7% de réduction
Expédition estimée: 26-01-2027
Pour mesurer la température et l’humidité
  • Livré avec orifice de boucle pour montage mural (réf. 235C et 235F)
  • Idéal pour une utilisation avec des environnements pouvant contenir des éléments, tels que les incubateurs internes, les réfrigérateurs et les congélateurs (réf. 3725C et 3725F)
  • Disponible en deux matériaux : acier inoxydable et en plastique
  • Précision de 2 °C ; 4 % HR
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 0 à 100%
Précision 2°C, 4 % d’HR
Plage de températures (métrique) 0°C à 120°C
Incréments 1°C, 2 % d’HR
Matériau Acier inoxydable
Plage de températures (impériale) 32°F à 248°F
Diamètre (impériale) externe 5 in
Diamètre (métrique) externe 12,7 cm
À utiliser avec (application) Mesure de la température et de l’humidité, idéal pour une utilisation avec des environnements pouvant résister aux éléments tels que les incubateurs internes, les réfrigérateurs et les congélateurs