Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs conformes à Allihn
Code produit 10755013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10755013 29/32 400 mm 1 pièce
10587311 14/23 250 mm 1 pièce
10743605 29/32 160 mm 1 pièce
10419942 19/26 250 mm 1 pièce
10324902 14/23 160 mm 1 pièce
10151502 29/32 250 mm 1 pièce
11856074 29/32 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10755013 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05223414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    74.27€ / 1 pièces
    Économisez 117.73€
    61% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Facilite la condensation des vapeurs dans le laboratoire. Les réfrigérants d’Allihn Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Conforme à la norme DIN 12581
  • Avec prise et cône NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Disponible avec des olives en verre ou des olives/filetages en plastique GL
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Longueur (métrique) l’enveloppe 400 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 29/32
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Allihn