Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Allihn Duran™ avec cône
Code produit 10306094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Extracteur de 100 à 250 ml
Extracteur de 70 ml
Tubulure d’olive DURAN™
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10306094 Extracteur de 70 ml 1 pièce
10441064 Extracteur de 100 à 250 ml 1 pièce
10090201 Tubulure d’olive DURAN™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10306094 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05226014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    91.51€ / 1 pièces
    Économisez 53.49€
    36% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Comprend Extracteur de 70 ml
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Allihn