Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Allihn Duran™ avec cône
Code produit 10441064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Extracteur de 100 à 250 ml
Extracteur de 70 ml
Tubulure d’olive DURAN™
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10441064 Extracteur de 100 à 250 ml 1 pièce
10306094 Extracteur de 70 ml 1 pièce
10090201 Tubulure d’olive DURAN™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10441064 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05226016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    102.26€ / 1 pièces
    Économisez 59.74€
    36% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Spécification
À utiliser avec (application) Pour la condensation des vapeurs
Comprend Extracteur de 100 à 250 ml
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 45/40
Matériau Verre Duran
Type Condenseur Allihn