Learn More
DWK Life Sciences Support de microplaques DURAN™ ANSI/SLAS
Code produit 16671076 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
296 g
361 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
16671076 296 g 1 pièce
16661076 361 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16671076 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292331404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    275.73€ / 1 pièces
    Économisez 91.27€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Support de microplaques pour utiliser des petits flacons DURAN™ GL 25 avec les robots de manipulation de liquides
  • Les robots de manipulation de liquides et les systèmes de pipetage sont couramment utilisés dans l’automatisation des laboratoires chimiques ou biochimiques.
  • Les systèmes automatisent une gamme variée de flux de travail utilisés dans la recherche pharmaceutique, la génomique, la protéomique et la recherche en biologie cellulaire.
  • Les récipients utilisés dans les systèmes comprennent des microplaques, des portoir pour tubes à essai et des réservoirs.
  • Autoriser les petites quantités de 10 ou 25 mL GL 25 DURAN™ Bouteilles destinées à être utilisées sur les plateformes de nombreux robots de manutention de liquides.
  • Utilisé dans les tests de stabilité de nouvelles substances médicamenteuses comme analogues de la substance active. DURAN™ bouteilles. Le petit bouchon à vis DURAN™ Les flacons constituent une alternative robuste et à parois plus épaisses aux fioles en tube de verre.
  • Pratique – Les supports de microplaques respectent les dimensions d'encombrement définies par les normes ANSI/SBS.
  • Ajustement précis – Fabriqué sur mesure pour six flacons de 10 ou 25 ml, transparents ou ambrés DURAN GL 25 bouteilles disposées en 2 x 3
  • Haute qualité - En aluminium, moulus pour une précision “Fabriqué en Allemagne”
  • Utilisation flexible - L’aluminium présente une conductivité thermique élevée, ce qui peut être utilisé avec les systèmes de chauffage ou de refroidissement des microplaques
  • Rentable - Construction robuste et réutilisable pour une longue durée de vie
  • Traçabilité complète - Code de lot spécifique gravé pour la certification
  • Solution évolutive - Un espace ouvert sous les flacons permet une technologie de vision informatique pour identifier la présence de flacons dans le support
Spécification
Description Support pour microplaques pour flacons GL 25
À utiliser avec (application) Développement de dosages biologiques, études de stabilité de l’emballage primaire, tests d’échantillons automatisés, réservoirs de réactifs sur le pont, sélection chimique
À utiliser avec (équipement) Flacons de laboratoire GL 25 de 25 ml, 2 x 3 flacons de laboratoire GL 25 de 10 ml
Hauteur (métrique) 23 mm
Longueur (métrique) 127,76 mm
Poids (métrique) 296 g
Largeur (métrique) 85,48 mm