Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, col à filetage GL 45, embout latéral à filetage GL 32
Code produit 10270871 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10270871 5000 ml 1 pièce
10445781 1000 ml 1 pièce
10442911 10000 mL 1 pièce
10322751 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10270871 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 247037309
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon d’aspiration de laboratoire avec bouchon à vis et robinet d’arrêt en PTFE
Flacon d’aspiration de laboratoire avec bouchon à vis, complet avec robinet d’arrêt en PTFE et bouchon en PBT rouge GL45.
  • Fournis prêts à l’emploi
  • Sortie de robinet d’arrêt en verre et PTFE DURAN™
  • En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
  • Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
  • Tabulateur avec filetage GL 32
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
À utiliser avec (application) Stockage et distribution de liquides et réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3), Silicone, PTFE
Nb par paquet 1/boîte
Finition de col Filetage de taille GL 45
Diamètre (métrique) 182 mm