Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, col à filetage GL 45, embout latéral à filetage GL 32
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Flacon d’aspiration de laboratoire avec bouchon à vis, complet avec robinet d’arrêt en PTFE et bouchon en PBT rouge GL45.
- Fournis prêts à l’emploi
- Sortie de robinet d’arrêt en verre et PTFE DURAN™
- En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent
- Tabulateur avec filetage GL 32
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| À utiliser avec (application) | Stockage et distribution de liquides et réactifs |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), Silicone, PTFE |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Finition de col | Filetage de taille GL 45 |
| Diamètre (métrique) | 136 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |