Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, col à filetage GL 45, embout latéral à filetage GL 32
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Livré prêt à l’emploi avec robinet d’arrêt à clé PTFE et bouchon à vis PBT rouge GL 45
- Fabriqué en verre borosilicaté, pratiquement inerte et chimiquement DURAN™ résistant
- Manche avec filetage DIN GL 45 ; tabulateur avec filetage GL 32
- Entièrement compatible avec tous les accessoires filetés GL 45 pour une grande polyvalence
- Échelle facile à lire avec des notes de diplomation pour estimer le contenu
- Marques en céramique blanche très durables à la cuisson
- Dosage de liquides possible via le robinet d’arrêt de la broche en PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Stockage et distribution de liquides et réactifs |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), Silicone, PTFE |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Finition de col | Filetage de taille GL 45 |
| Diamètre (métrique) | 101 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Ballon d’aspiration |