Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, embout latéral à col conique standard, avec robinet d’arrêt en verre et bouchon en verre
Code produit 10097550 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10097550 2000 ml 1 pièce
15261999 1000 ml 10 pièces
15251999 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10097550 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 247026303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.88€
    178.13€ / 1 pièces
    Économisez 84.75€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacon d’aspiration, complet avec robinet d’arrêt en verre et bouchon en verre.
Flacons d’aspiration, complets avec robinet d’arrêt en verre. Conformes à la norme ISO 4796, ces aspirateurs sont dotés d’un col à joint rodé et d’un bouchon en verre
  • Fournis prêts à l’emploi
  • Robinet d’arrêt en verre DURAN™
  • Bouchon en verre DURAN™
  • Large gamme de tailles disponibles
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
À utiliser avec (application) Stockage et distribution de liquides et réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Finition de col Fond de joint conique standard 19/26
Diamètre (métrique) 134 mm