Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, embout latéral à col conique standard, col non rodé, sans bouchon
Code produit 10179350 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10179350 2000 ml 1 pièce
15231999 1000 ml 10 pièces
15221999 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10179350 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 247016302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Flacon d’aspiration avec embout latéral en verre à joint rodé.
Flacons d’aspiration, embout latéral en verre dépoli pour distribution de liquides. Conformes à la norme ISO 4796, ces aspirateurs disposent d’un embout latéral rodé et d’un col plat pour recevoir les bouchons en caoutchouc. Les robinets d’arrêt compatibles sont disponibles séparément.
  • La sortie facilite l’adhérence du robinet d’arrêt à joint rodé
  • Avec col plat non rodé pour bouchon en caoutchouc et sortie de joint rodé de fond
  • En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
À utiliser avec (application) Conservation et dosage de liquides et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Finition de col Fond de joint conique standard 19/26
Diamètre (métrique) 134 mm