Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, embout latéral à col conique standard, col non rodé, sans bouchon
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Flacons d’aspiration, embout latéral en verre dépoli pour distribution de liquides. Conformes à la norme ISO 4796, ces aspirateurs disposent d’un embout latéral rodé et d’un col plat pour recevoir les bouchons en caoutchouc. Les robinets d’arrêt compatibles sont disponibles séparément.
- La sortie facilite l’adhérence du robinet d’arrêt à joint rodé
- Avec col plat non rodé pour bouchon en caoutchouc et sortie de joint rodé de fond
- En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (application) | Conservation et dosage de liquides et de réactifs |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Finition de col | Fond de joint conique standard 19/26 |
| Diamètre (métrique) | 86 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |