Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, col non rodé pour bouchon en caoutchouc, embout latéral pour tubulure de fixation
Code produit 15281999 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15281999 250 ml 10 pièces
15595016 1000 ml 1 pièce
15291999 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15281999 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 247083603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Flacon d’aspiration avec embout latéral
Flacons d’aspiration à embouts latéraux simples. Équipés d’un embout latéral intégré pour l’installation d’une tubulure flexible à alésage de 9 mm, ces flacons d’aspiration simples sont disponibles dans des capacités allant jusqu’à 1 litre. Col non rodé pour bouchons en caoutchouc.
  • La sortie facilite l’adhérence des tubulures flexibles
  • Avec col plat et embout latéral inférieur
  • En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Conservation et dosage de liquides et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 10/boîte
Diamètre (métrique) 73 mm