Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’aspiration de laboratoire DURAN™, col non rodé pour bouchon en caoutchouc, embout latéral pour tubulure de fixation
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Flacons d’aspiration à embouts latéraux simples. Équipés d’un embout latéral intégré pour l’installation d’une tubulure flexible à alésage de 9 mm, ces flacons d’aspiration simples sont disponibles dans des capacités allant jusqu’à 1 litre. Col non rodé pour bouchons en caoutchouc.
- La sortie facilite l’adhérence des tubulures flexibles
- Avec col plat et embout latéral inférieur
- En verre DURAN™ pratiquement inerte et résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (application) | Conservation et dosage de liquides et de réactifs |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) | 89 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |