Learn More
DWK Life Sciences™ Bouchon d'étanchéité en caoutchouc pour DURAN™ Bouteille autoclavée
Code produit 17956752 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Filetage (métrique):
92 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Filetage (métrique) Conditionnement
17956752 92 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17956752 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 292063002
Expédition estimée: 10-12-2026
Bouchons en caoutchouc vert à utiliser avec DURAN Bouteilles pour autoclave.
  • Bouchon d'étanchéité en caoutchouc à pression pour DURAN bouteille d'autoclave en verre borosilicaté 3.3
  • S'adapte parfaitement au bord perlé de forme spéciale de DURAN goulot d'étranglement de l'autoclave
  • Conception unique à ventilation et étanchéité automatiques 
  • Permet l'évacuation automatique de la vapeur et de l'air pendant la phase de chauffage du cycle de stérilisation à la vapeur. Ensuite, le bouchon crée automatiquement un joint hermétique à la fin du cycle de refroidissement grâce à la formation d'un vide à l'intérieur de la bouteille.
Spécification
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vis/autoclave de l’eau de consommation de rongeurs, stérilisation à la vis/autoclave des supports de microbiologie (aérobies et anaérobies), conservation à court terme de liquides stériles, d’eau et de supports de microbiologie
Comprend 100 tapones de sellado de goma
Matériau Caoutchouc naturel, Natural Rubber
Quantité 100 gélule(s)
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.027 kg
Filetage (métrique) 92 mm
Finition de col 92 mm
Hauteur (métrique) 19 mm
À utiliser avec (équipement) DURAN™ Botella de autoclave (219946305)
Largeur (impériale) 50.8 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Diamètre (métrique) 50.8 mm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouchon pour flacon autoclave