Learn More
DWK Life Sciences Bécher DURAN™, paroi épaisse (bécher filtrant)
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Description
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
- Paroi épaisse (bécher filtrant)
- Bec verseur pour un verseur propre
- Utilisation limitée comme verre de cuisson en raison d’une résistance aux chocs thermiques réduite
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 285 mm |
| Capacité (métrique) | 20 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Filtrage ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides ; volumes 10 000, 15 000 et 20 000 ml sans graduation |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |