Learn More
DWK Life Sciences Cloche DURAN™, avec ouverture dans le col
Code produit 10797481 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la base:
185 mm
215 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la base Conditionnement
10797481 215 mm 1 pièce
10727881 185 mm 1 pièce
10152121 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10797481 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 244656106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    325.89€ / 1 pièces
    Économisez 39.11€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
La cloche à bride plate est utilisée pour les tests avec une plaque expérimentale sous vide (chambre à vide). La cloche est dotée d’une bride et d’un joint rodés pour l’insertion de l’équipement de mesure.
Par défaut, les tests sont effectués à la pression normale. La réalisation de tests sous vide (pression négative) peut avoir des effets significatifs sur la séquence de réaction. Afin de pouvoir observer ces effets dans la plage de vide forte et fine, une plaque d’expérience sous vide et une cloche (également appelé cloche de pompe à air) sont nécessaires.
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • L’ouverture par le haut permet le raccordement d’équipements supplémentaires
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 215 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Applications à vide ; tests dans les chambres à vide
Nb par paquet 1/boîte