Learn More
DWK Life Sciences Cloche DURAN™, avec pommeau en verre
Product Code. 12759666 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique) de la base:
185 mm
260 mm
315 mm
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) de la base missing translation for 'unitSize'
12759666 315 mm 1 pièce
10304961 260 mm 1 pièce
12739666 185 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12759666 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' 244606907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    608.25€ / 1 pièces
    Économisez 106.75€
    14% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cloche à bride plate avec pommeau et bride rodée pour montage sur une plaque expérimentale sous vide (chambre à vide).
Par défaut, les tests sont effectués à la pression normale. La réalisation de tests sous vide (pression négative) peut avoir des effets significatifs sur la séquence de réaction. Afin de pouvoir observer ces effets dans la plage de vide forte et fine, une plaque d’expérience sous vide et une cloche (également appelé cloche de pompe à air) sont nécessaires.
  • Le pommeau permet de soulever facilement la cloche
  • Céramique blanche thermique très résistante
Specifications
Diamètre (métrique) de la base 315 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Applications à vide ; tests dans les chambres à vide
Nb par paquet 1/boîte