Learn More
DWK Life Sciences Vide DURAN™ pour flacon d’évaporation, forme de poire
Code produit 15201639 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15201639 1000 mL 10 pièces
10243401 2000 mL 10 pièces
15281629 250 mL 10 pièces
15291629 500 mL 10 pièces
15271629 100 mL 10 pièces
11649848 3000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15201639 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 210285403
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un traitement ultérieur en tant que piston rodé.
Les flacons d’évaporation DURAN™ ont une épaisseur de paroi uniforme et une bonne symétrie de rotation. Un manchon de joint rodé standard est formé ou préparé pour une utilisation ultérieure dans les évaporateurs rotatifs pour l’évaporation des solvants.
  • En forme de poire
  • Les flacons d’évaporation ont une épaisseur de paroi uniforme et une bonne symétrie de rotation
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Autoclavables
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pour un traitement ultérieur en tant que piston rodé ; évaporateur rotatif ; après un traitement ultérieur, il peut être utilisé pour l’évaporation de solvants
Quantité 10/Bte
Volume (métrique) 1000 mL
Diamètre (métrique) 126 mm