Learn More
DWK Life Sciences Obturateur DURAN™ pour récipient de réaction
Code produit 10664552 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10664552 1000 ml 1 pièce
10325051 4000 ml 1 pièce
10560112 2000 ml 1 pièce
10305341 6000 ml 1 pièce
10419152 10000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10664552 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 210205404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50€
    41.73€ / 1 pièces
    Économisez 18.77€
    31% de réduction
En stock
En tant que récipient de réaction dans les traitements
Les obturateurs DURAN™ pour récipients de réaction sont convaincants en raison de la bonne distribution de l’épaisseur de leur paroi et permettent la production rentable de récipients de réaction avec une géométrie reproductible. Pour consulter la résistance de pression, consultez nos notes dans l’annexe technique du catalogue des produits en verre de laboratoire. Pour tout article en verre qui change de la forme originale compte tenu d’un traitement ultérieur, les données d’exploitation autorisées doivent être déterminées d’après les règles et réglementations techniques.
  • Composant pour un traitement ultérieur dans les récipients de réaction
  • En raison de la géométrie et de l’épaisseur massive de la paroi, les réservoirs conviennent aux dispositifs dans des applications sous pression et sous vide.
  • Articles en verre pour traitement complémentaire
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 106 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pour le traitement en tant que récipient de réaction
Nb par paquet 1/boîte