Learn More
DWK Life Sciences Ampoule DURAN™ pour entonnoirs compte-gouttes et de séparation, cylindrique avec lit d’arrêt pour ISO 4800
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les entonnoir compte-gouttes Duran™ servent, par exemple, à l’alimentation dosée en liquide d’un mélange de réaction.
- Cylindrique avec lit d’arrêt pour ISO 4800
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 42 mm |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase |
| Quantité | 10/boîte |