Learn More
DWK Life Sciences Ampoule DURAN™ pour entonnoirs compte-gouttes et de séparation, cylindrique avec lit d’arrêt pour ISO 4800
Code produit 15261629 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15261629 1000 ml 10 pièces
15231629 100 ml 10 pièces
15241629 250 ml 10 pièces
15251629 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15261629 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 210145401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    327.70€ / 10 pièces
    Économisez 69.30€
    17% de réduction
En stock
Corps brut convertible en entonnoir compte-gouttes.
Les entonnoir compte-gouttes Duran™ servent, par exemple, à l’alimentation dosée en liquide d’un mélange de réaction.
  • Cylindrique avec lit d’arrêt pour ISO 4800
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 85 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Ampoule convertible en entonnoir compte-gouttes supplémentaire ; séparation de phase
Quantité 10/boîte