Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre DURAN™
Code produit 10186333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
24 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10186333 24 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10186333 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03002922
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Peuvent être utilisés pour faire des solutions ou pour contenir, contenir, collecter et mesurer des produits chimiques. Les flacons à fond rond en verre DURAN™ Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable.
  • Avec étiquette de marquage
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 24 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Raccord manchonné Prise 29 NS
Forme du fond Rond