Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’ébullition
- Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Code produit 10529971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
25 ml
50 ml
50 mL
100 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
1 000 ml
3000 mL
5 L
10 L
Raccord manchonné:
Prise 14/23 NS
Prise 19/26 NS
Prise 24/29 NS
Prise 29/32 NS
Prise 45/40 NS
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
17 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Raccord manchonné | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10529971 | 5 mL | Prise 14/23 NS | 10 pièces |
| 10374971 | 10 L | Prise 29/32 NS | 1 pièce |
| 10429800 | 1 000 ml | Prise 24/29 NS | 10 pièces |
| 10171371 | 1 000 ml | Prise 45/40 NS | 10 pièces |
| 11852552 | 1 000 ml | Prise 29/32 NS | 10 pièces |
| 15340885 | 100 ml | Prise 14/23 NS | 10 pièces |
| 15350895 | 100 ml | Prise 24/29 NS | 10 pièces |
| 10627371 | 100 mL | Prise 19/26 NS | 10 pièces |
| 10653622 | 25 ml | Prise 19/26 NS | 10 pièces |
| 10047830 | 250 ml | Prise 14/23 NS | 10 pièces |
| 10772392 | 250 ml | Prise 19/26 NS | 10 pièces |
| 10208030 | 250 ml | Prise 24/29 NS | 10 pièces |
| 10461083 | 3000 mL | Prise 29/32 NS | 1 pièce |
| 10781352 | 5 L | Prise 29/32 NS | 1 pièce |
| 10697281 | 50 ml | Prise 19/26 NS | 10 pièces |
| 10572671 | 500 mL | Prise 24/29 NS | 10 pièces |
| 10165350 | 50 mL | Prise 24/29 NS | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10529971
Fournisseur
Lenz Laborglasinstrumente™
Code fournisseur
03001410
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
127.82€
78.65€ / 10 pièces
Économisez 49.17€
38% de réduction
Expédition estimée: 15-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Raccord manchonné | Prise 14/23 NS |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 30 mm |