Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Code produit 10627371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
25 ml
50 ml
50 mL
100 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
1 000 ml
3000 mL
5 L
10 L
Raccord manchonné:
Prise 14/23 NS
Prise 19/26 NS
Prise 24/29 NS
Prise 29/32 NS
Prise 45/40 NS
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné Conditionnement
10627371 100 mL Prise 19/26 NS 10 pièces
10374971 10 L Prise 29/32 NS 1 pièce
10429800 1 000 ml Prise 24/29 NS 10 pièces
10171371 1 000 ml Prise 45/40 NS 10 pièces
11852552 1 000 ml Prise 29/32 NS 10 pièces
15340885 100 ml Prise 14/23 NS 10 pièces
15350895 100 ml Prise 24/29 NS 10 pièces
10653622 25 ml Prise 19/26 NS 10 pièces
10047830 250 ml Prise 14/23 NS 10 pièces
10772392 250 ml Prise 19/26 NS 10 pièces
10208030 250 ml Prise 24/29 NS 10 pièces
10461083 3000 mL Prise 29/32 NS 1 pièce
10781352 5 L Prise 29/32 NS 1 pièce
10697281 50 ml Prise 19/26 NS 10 pièces
10572671 500 mL Prise 24/29 NS 10 pièces
10165350 50 mL Prise 24/29 NS 10 pièces
10529971 5 mL Prise 14/23 NS 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10627371 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03001937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    83.16€ / 10 pièces
    Économisez 51.84€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-11-2026
Spécification
Certifications/Conformité Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Raccord manchonné Prise 19/26 NS
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 64 mm