Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Tubes à essai à fond rond en borosilicate
Code produit 10756572
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
Avec rebord:
Oui
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Avec rebord unitSize
10756572 75 mm 12 mm Oui 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10756572 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42788024
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Karl Hecht™ Assistent™ Les tubes à essai à fond rond en borosilicate sont fabriqués à partir de matériaux durables. DURAN™ 3.3 Verre borosilicaté.
  • Avec ou sans jante
  • Avec paroi épaisse
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de conception Fond rond, paroi épaisse
Longueur (métrique) 75 mm
Conditionnement 1Pack
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube à essai