Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols, à cols latéraux inclinés
Code produit 10129360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
100 mL
100 ml
250 ml
250 mL
500 mL
500 mL
1 000 ml
5 L
Raccord manchonné:
Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS
Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné Conditionnement
10129360 1 000 ml Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10478972 1 000 ml Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS 1 pièce
10742342 1 000 ml Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10254381 100 mL Col latéral 19/26 NS, col central 24/29 NS 1 pièce
10797511 100 mL Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10375211 100 ml Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10362701 250 mL Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10438402 250 ml Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS 1 pièce
10382701 250 mL Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10372701 250 ml Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
11923401 25 mL Col latéral 14/23 NS, col central 14/23 NS 1 pièce
10342751 500 mL Col latéral 14/23 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10080211 5 L Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10047570 500 mL Col latéral 19/26 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
10037570 500 mL Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10129360 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03314470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    93.47€ / 1 pièces
    Économisez 66.53€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contiennent et recueillent des produits chimiques.Les flacons Lenz Laborglasinstrumente™ à fond rond à trois cols, à col latéral incliné sont f
  • Conforme à la norme DIN 12394
  • Deux cols latéraux avec angles de 20°
  • Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosi
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Raccord manchonné Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
Forme du fond Rond