Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols, à cols latéraux inclinés
Description
- Conforme à la norme DIN 12394
- Deux cols latéraux avec angles de 20°
- Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosi
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Raccord manchonné | Col latéral 14/23 NS, col central 24/29 NS |
| Forme du fond | Rond |