Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant à boule DURAN™, (réfrigérant Allihn), avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Code produit 10243411 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) Conditionnement
10243411 NS 29/32 400 mm 1 pièce
10498382 NS 24/29 250 mm 1 pièce
10243651 NS 29/32 400 mm 1 pièce
10345011 NS 24/29 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10243411 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242527207
Expédition estimée: 18-12-2026
Le réfrigérant à boule convient à la condensation de vapeurs à partir de mélanges de réaction. Il est généralement utilisé comme réfrigérant de reflux.
Le réfrigérant à boule est similaire au réfrigérant Liebig. Son tube de refoulement interne est fixé à des distances égales, créant ainsi la forme sphérique typique qui lui donne son nom. En raison de cette forme, la surface de refroidissement est supérieure à celle du réfrigérant Liebig et génère une plus grande turbulence de vapeur.
  • La surface de refroidissement du réfrigérant à boule est supérieure à celle du Réfrigérant Liebig. Elle a donc une capacité de refroidissement supérieure
  • Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
À utiliser avec (application) Condenseur de reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction Distillation ; Condenseur de produit et de reflux Les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint rodé standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN
Longueur (métrique) 400 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, silicone
Type Taille non DIN