Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant à boule DURAN™, (réfrigérant Allihn), avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le réfrigérant à boule est similaire au réfrigérant Liebig. Son tube de refoulement interne est fixé à des distances égales, créant ainsi la forme sphérique typique qui lui donne son nom. En raison de cette forme, la surface de refroidissement est supérieure à celle du réfrigérant Liebig et génère une plus grande turbulence de vapeur.
- La surface de refroidissement du réfrigérant à boule est supérieure à celle du Réfrigérant Liebig. Elle a donc une capacité de refroidissement supérieure
- Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Condenseur de reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction Distillation ; Condenseur de produit et de reflux Les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint rodé standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Numéro du joint conique standard | NS 24/29 |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), PBT, polypropylène, silicone |
| Type | Taille non DIN |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.