Learn More
DWK Life Sciences Burette DURAN™, classe A, avec bande Schellbach et clé en verre
Code produit 30215946 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30215946 100 ml 2 pièces
15261929 25 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30215946 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243293906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    273.18€ / 2 pièces
    Économisez 52.82€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction.
L'original DURAN™ Les burettes sont fabriquées en verre borosilicaté hautement résistant aux produits chimiques 3.3. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Un réglage est effectué pour le drainage (Ex) pour une température de °référence de + 20 °C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances sur le volume correspondent aux limites d'erreur de ISO et DIN. DURAN™ Les burettes sont disponibles avec des clés en verre ou en PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire.
  • L'étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence °de + 20 °C.
  • Avec des graduations annulaires circulaires.
  • La quantité de liquide nécessaire au titrage, inconnue a priori, peut être déterminée avec précision une fois la réaction terminée.
  • Avec Schellbach bande
  • Les tolérances de contenu volumique sont conformes à la classe de précision AS
  • Temps d'attente : 30 secondes
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure
Comprend 2/boîte
Tolérance ±0,1 mL