Learn More
DWK Life Sciences Burette DURAN™, classe AS, avec bande Schellbach et clé en verre
Code produit 15606935 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15606935 50 ml 2 pièces
15251929 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15606935 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243293606
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction.
Les burettes originales DURAN™ sont en verre borosilicaté 3.3 hautement résistant aux produits chimiques. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances de volume correspondent aux limites d’erreur des normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec clé en verre ou PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de + 20°C.
  • Avec graduations circulaires
  • La quantité de liquide nécessaire à la titration, qui n’est pas connue à l’avance, peut être lue précisément à la fin de la réaction.
  • Avec bande Schellbach
  • Les tolérances de volume contenu sont conformes à la classe de précision AS
  • délai d’attente : 30 secondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure
Comprend 2/boîte
Tolérance ± 0,05 ml