Learn More
DWK Life Sciences Burette DURAN™, classe AS, avec bande Schellbach et clé en PTFE
Code produit 11659968 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11659968 10 ml 2 pièces
11669968 25 ml 2 pièces
11679968 50 ml 2 pièces
12866403 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11659968 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 243302702
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction.
Les burettes originales DURAN™ sont en verre borosilicaté 3.3 hautement résistant aux produits chimiques. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances de volume correspondent aux limites d’erreur des normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec clé en verre ou PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de + 20°C.
  • Avec graduations circulaires
  • La quantité de liquide nécessaire à la titration, qui n’est pas connue à l’avance, peut être lue précisément à la fin de la réaction.
  • Avec bande Schellbach
  • Grâce à leur graduation précise, elles sont idéales pour la titration.
  • La quantité de liquide libérée peut être relevée exactement suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre est prise en compte lors de l’étalonnage.
  • Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE n’ont pas besoin d’être graissées, ce qui facilite le travail en laboratoire.
  • Avec robinet d’arrêt rodé standard droit
  • Délai d’attente de 30 secondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure
Comprend 2/boîte
Tolérance ± 0,02 ml