Learn More
DWK Life Sciences Burette DURAN™, classe B, avec robinet d’arrêt rodé standard droit
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les burettes originales DURAN™ sont en verre borosilicaté 3.3 hautement résistant aux produits chimiques. Grâce à leur graduation précise elles sont particulièrement adaptées à la titrimétrie. La quantité de liquide nécessaire à la titration, non connue à l’avance, peut être lue très précisément à la fin de la réaction. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les volumes peuvent donc être relevés précisément suivant la graduation, car l’adhérence du liquide au verre a été prise en compte lors de l’étalonnage. Les tolérances de volume correspondent aux limites d’erreur des normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec clé en verre ou PTFE. Contrairement aux clés en verre, les clés en PTFE ne nécessitent pas de graissage, ce qui simplifie le travail en laboratoire.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
- Avec robinet d’arrêt rodé standard droit
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Titrage, mesure volumétrique, analyse de mesure |
| Comprend | 2/boîte |
| Robinets d’arrêt | Robinet d'arrêt droit et standard |
| Tolérance | ±0,03 ml |
| Type | Burette |
| Class | Classe B. |