Learn More
DWK Life Sciences Clé de robinet d’arrêt de burette DURAN™, entrée latérale, percée et rodée, avec dispositif de retenue en trois parties
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Robinet de burette latéral DURAN™ Les bouchons avec verrouillage de robinet en 3 parties ont une pointe étalonnée (Øi 0,80-0,85 mm).
- Pour la sortie de burette latérale, par exemple pour les burettes automatiques
- Clé de robinet d’arrêt de burette avec pointe étalonnée (Øi 0,80-0,85 mm) pour un fonctionnement précis
- Bouchon de robinet rodé, avec loquet de sécurité en 3 parties
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 2,5 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 12,5 |
| Nb par paquet | 50/Bte |
| À utiliser avec (application) | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |