Learn More
Hirschmann™ Burette avec robinet d’arrêt latéral DURAN™
Code produit 10263671
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burette de 2 à 10 ml
Burette de 25 ml
Burette de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10263671 Burette de 2 à 10 ml 1 pièce
10273861 Burette de 25 ml 1 pièce
10094041 Burette de 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10263671 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 8901160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièce de rechange pour la réparation économique d’une burette avec robinet d’arrêt latéral.
  • Avec clé en verre
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
À utiliser avec (équipement) Burette de 2 à 10 ml
Matériau Verre
Comprend Clé en verre
Robinets d’arrêt Latéral
Type Burette