Learn More
Hirschmann™ Burette avec robinet d’arrêt latéral DURAN™
Description
- Avec clé en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Burette de 25 ml |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Clé en verre |
| Robinets d’arrêt | Latéral |
| Type | Burette |