Learn More
Si Analytics™ Cylindre de burette DURAN™
Code produit p-8014064 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10111511 50 ml 1 pièce
10070051 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10111511 Fournisseur Si Analytics™ Code fournisseur 285213047
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliore la précision et la répétabilité, en particulier dans les titrations. Le cylindre de la burette SI Analytics™ DURAN™ fournit des volumes précis et corrects.
  • Cylindre de burette
  • Pour une utilisation avec des unités interchangeables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
Nb par paquet 1/boîte
Comprend Unités interchangeables
Type Cylindre de burette