Learn More
DWK Life Sciences Tube à centrifuger DURAN™ à fond rond
Code produit 11880560 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
12 mL
25 mL
50 mL
80 mL
250 mL
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
24 mm
34 mm
40 mm
44 mm
56 mm
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11880560 12 mL 16 mm 50 pièces
11800960 80 mL 40 mm -
11810960 80 mL 44 mm 10 pièces
11820960 250 mL 56 mm 10 pièces
11786908 50 mL 34 mm 10 pièces
11706958 6 mL 12 mm 50 pièces
11716958 25 mL 24 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11880560 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 216011107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes à centrifuger sont utilisés pour la centrifugation. Ici, une séparation du mélange de substances a lieu en raison de la densité des composants individuels.
L’une des méthodes d’ingénierie de procédés de base les plus importantes est la séparation des mélanges de substances. Cette méthode de travail comprend la centrifugation, qui exploite le concept d’inertie de masse. Un mélange de substances à séparer est rempli dans des tubes à centrifuger, placé dans une centrifugeuse et tourné. En raison de la vitesse de rotation élevée, les particules plus lourdes sont poussées vers l’extérieur plus rapidement et plus loin que les particules plus légères. Ceci résulte en une séparation basée sur la masse ou la densité des composants matériels individuels.
  • Très résistant aux charges mécaniques
  • Le fond rond permet la sédimentation / séparation des solides sur une surface plus grande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec Centrifugation ; séparation de particules différentes en raison d’une inertie de masse différente (densité) ; séparation des matériaux par utilisation de la force centrifuge
Quantité 50/Bte
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm