Learn More
Hirschmann™ Burettes DURAN™ de classe AS avec graduations blanches
Code produit 13197979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Matériau du robinet d’arrêt:
PTFE
Verre
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau du robinet d’arrêt Conditionnement
13197979 10 ml Verre 2 pièces
13127989 10 ml PTFE 2 pièces
13107989 25 ml Verre 2 pièces
13117989 50 ml Verre 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13197979 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3150160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    254.10€ / 2 pièces
    Économisez 42.90€
    14% de réduction
En stock
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Fabriquées en tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Verre ambré
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Avec graduation blanche
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
  • Robinet d’arrêt droit
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Graduations 0,02 mL
Hauteur (métrique) Échelle de longueur de 500 mm
Balance Blanc
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ± 0,02 ml
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385