Learn More
Hirschmann™ Microburettes DURAN™ de classe AS à graduations bleues
Code produit 13118009
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Robinets d’arrêt:
Droit
Latéral
Matériau du robinet d’arrêt:
PTFE
Verre
Conditionnement:
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Robinets d’arrêt Matériau du robinet d’arrêt unitSize
13118009 5 ml Droit Verre 2 pièces
13138009 2 ml Latéral Verre 2 pièces
13168009 2 ml Latéral PTFE 2 pièces
13148009 5 ml Latéral Verre 2 pièces
13178009 5 ml Latéral PTFE 2 pièces
13158009 10 ml Latéral Verre 2 pièces
13188009 10 ml Latéral PTFE 2 pièces
13128009 10 ml Droit Verre 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13118009 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3300152
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Fabriquées en tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Schellbach
  • Bang-Pattern
  • Graduation de type cercle du point principal
  • Avec graduation bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
  • Base de support
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,02 mL
Comprend Bang, bandes Schellbach
Matériau du bouchon Verre
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,01 ml
Type Microburette
Class Classe AS
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385