Learn More
Hirschmann™ Burettes DURAN™ de classe B avec graduations bleues et ligne Schellbach
Code produit 13197989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
Robinets d’arrêt:
Droit
Latéral
Matériau du robinet d’arrêt:
PTFE
Verre
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Robinets d’arrêt Matériau du robinet d’arrêt Conditionnement
13197989 25 ml Latéral PTFE 2 pièces
13167969 10 ml Droit Verre 2 pièces
13197969 10 ml Droit PTFE 2 pièces
13157989 10 ml Latéral Verre 2 pièces
13187989 10 ml Latéral PTFE 2 pièces
13177969 25 ml Droit Verre 2 pièces
13107979 25 ml Droit PTFE 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13197989 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3210370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    167.40€ / 2 pièces
    Économisez 23.60€
    12% de réduction
En stock
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Fabriquées en tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Schellbach
  • Ligne courte
  • Avec graduation bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 385
    Spécification
    Capacité (métrique) 25 ml
    Longueur (métrique) 500 mm
    Graduations 0,05 mL
    Hauteur (métrique) Échelle de longueur de 500 mm
    Comprend Robinet d’arrêt latéral
    Balance Bleu
    Robinets d’arrêt Latéral
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Tolérance ±0,045 ml
    Type Schellbach Buret
    Class Classe B.
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385