Learn More
DWK Life Sciences Flacon conique DURAN™, forme Erlenmeyer, col large
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Si de plus grandes quantités de solvants ou de teintures doivent être utilisées, un récipient qui répond à ces exigences est nécessaire. Les récipients à paroi épaisse, légèrement coniques, sont idéaux à cette fin et le flacon de préparation est le récipient de choix.
- Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 220 mm |
| Capacité (métrique) | 5 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Préparation de plus grandes quantités de solution et de teintures ; mélange de plusieurs composants ; chauffage ; solutions de dilution |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?