Learn More
DWK Life Sciences Boîte de cristallisation sans bec verseur DURAN™
Code produit 11746582 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Conditionnement:
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11746582 20 mL -
11756582 40 mL 10 pièces
11766582 60 mL 10 pièces
11776582 100 mL 10 pièces
11786582 150 mL 10 pièces
11746592 300 mL 10 pièces
11756592 500 mL 10 pièces
11766592 900 mL 10 pièces
11776592 2000 mL 10 pièces
15221689 3500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11746582 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213132403
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme plate et le fond plat de la boîte de cristallisation permettent une évaporation uniforme des solvants et, ainsi, la cristallisation des solides à partir de solutions et de suspensions.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
  • La forme plate et large permet aux solvants de s’évaporer rapidement et uniformément
  • Large base
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 20 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Cristallisation ; préparation de solutions concentrées ; disponibles avec bec verseur DIN 12 338 ou sans bec verseur DIN 12 337
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 40 mm