Learn More
DWK Life Sciences Tubes de culture DURAN™, avec bord droit, pour bouchons Kapsenberg
Code produit 15222079 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
18 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15222079 18 mm 100 pièces
11786638 16 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15222079 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 261322305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.37€
    151.33€ / 100 pièces
    Économisez 5.04€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-11-2026
Les tubes de culture sont utilisés pour la culture à partir de milieux liquides.
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. Les tubes de culture originaux DURAN™ se distinguent par leur distribution uniforme de l’épaisseur de la paroi, leur expansion thermique minimale et leur résistance élevée aux changements de température qui en résultent. Ils sont donc particulièrement adaptés au travail à des températures très élevées et à des changements de température rapides.
  • Les tubes de culture à bords droits peuvent être fermés avec des bouchons en métal ou en coton pour permettre l’échange d’air
  • Le bord droit permet l’utilisation de Kapsenberg et de bouchons en métal
Spécification
Description 1,0 à 1,2 mm d’épaisseur
Capacité (métrique) 30 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec Croissance des microorganismes ; pour le travail microbiologique
Quantité 100/Bte
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 18 mm