Learn More
DWK Life Sciences Éprouvette DURAN™, avec couvercle à bouton, rebord poli
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
12000 mL
2000 ml
250 ml
500 ml
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Idéalement, les récipients qui peuvent être fermés sont utilisés pour stocker des substances et des matériaux. De cette façon, les substances et les matériaux peuvent être protégés contre les effets indésirables. Ces récipients sont disponibles dans diverses formes telles que les boîtes, les bouteilles ou les bocaux. Le choix du récipient dépend de l’application et/ou de la nature du matériau.
- Le bouton permet d’ouvrir facilement le couvercle
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
| Matériau | Boro 3.3 |
| Diamètre (métrique) extérieur | 120 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage et transport |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Autoclavable | Oui |
| Quantité | 1 de chaque |