Learn More
Hirschmann™ Burettes à motif Dafert DURAN™ avec graduations bleues
Code produit 13198009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13198009 25 ml 2 pièces
13108019 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13198009 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3330170
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire.
  • Schellbach
  • Ligne courte
  • Avec graduation bleue
  • Robinet d’arrêt à trois voies avec clé en verre
  • Forme droite
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre
Graduations 0,05 mL
Comprend Bande Schellbach
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,045 ml
Type Buret de modèle Dafert