Learn More
DWK Life Sciences™ Dessiccateur Duran™, avec bride plate, sans connexion, avec couvercle à bouton
Code produit 10549821 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10549821 DN 150 1 pièce
10199080 DN 200 1 pièce
10343241 DN 250 1 pièce
10007770 DN 300 -
10539821 DN 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10549821 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 247815702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    200.90€ / 1 pièces
    Économisez 21.10€
    9% de réduction
En stock
Le dessiccateur est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et sécher les produits humides.
Le DURAN™ Un dessiccateur est un récipient de laboratoire adapté au vide, muni d'un couvercle rodé, utilisé pour stocker des substances sensibles à l'humidité et pour sécher des produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, la surface de meulage du dessiccateur doit être bien graissée, car après la vidange, le couvercle est pressé sur la partie inférieure. DURAN™ Les dessiccateurs résistent au vide, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés jusqu'au niveau de vide maximal techniquement possible.
  • Grâce à l'épaisseur importante des parois des récipients et à l'usinage précis des joints rodés étanches sous vide sur le couvercle et le fond, le stockage sous vide est possible. – même sur des périodes extrêmement longues
  • Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être appliqué via le robinet d’arrêt
  • Convient pour le vide absolu (0 mbar)
  • Les pièces de rechange telles que les couvercles, bases, robinets d’arrêt et bouchons peuvent être remplacées selon les besoins (respecter les normes DN)
Spécification
Description oui
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger
Comprend 1/boîte
Dimensions DN 150